Principaux documents
S545791
3,5-DIBENZYL-3,4,5,6-TETRAHYDRO-2H-1,3,5-THIADIAZINE-2-THIONE
AldrichCPR
S545791-250MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S545791-250MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C17H18N2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.474
Numéro MDL:
261,00 $