Principaux documents
S541931
1-(2,4-DINITROPHENYL)-PYRROLIDINE
AldrichCPR
S541931-250MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S541931-250MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C10H11N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.217
Numéro MDL:
37,90 $