Principaux documents
S536822
ETHYLENEBIS-(TRIPHENYLPHOSPHONIUM BROMIDE)
AldrichCPR
S536822-250MG
54,40 $
54,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S536822-250MG
54,40 $
About This Item
Formule linéaire :
C38H34Br2P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
712.45
Numéro MDL:
54,40 $