Principaux documents
S535575
N,N-DIBUTYLGLYCINONITRILE
AldrichCPR
100 MG
165,90 CHF
250 MG
220,50 CHF
500 MG
379,10 CHF
1 G
503,90 CHF
2.5 G
944,60 CHF
5 G
1 374,90 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-07212-100MG
165,90 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
165,90 CHF
250 MG
220,50 CHF
500 MG
379,10 CHF
1 G
503,90 CHF
2.5 G
944,60 CHF
5 G
1 374,90 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C10H20N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.284
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-07212-100MG
165,90 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.