Principaux documents
S534439
4,4'-DIBROMO-1,1'-BINAPHTHYL
AldrichCPR
S534439-50MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S534439-50MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C20H12Br2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
412.127
Numéro MDL:
146,00 $