Principaux documents
S529699
1-(5-CHLORO-2-NITROBENZOYL)-4-PHENYL-1,2,3,6-TETRAHYDROPYRIDINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H15ClN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.785
Numéro MDL:
Autres remarques