Principaux documents
S528498
4-METHYLBENZYL ACETATE
AldrichCPR
S528498-250MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S528498-250MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C10H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.206
Numéro MDL:
261,00 $