Principaux documents
S528390
2-(TERT.-PENTYL)-CYCLOHEXYL ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H24O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.335
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.