Principaux documents
S528099
2,6-DIMETHYL-8-(1-METHOXYETHOXY)-2-OCTENE
AldrichCPR
S528099-250MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S528099-250MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C13H26O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.351
Numéro MDL:
146,00 $