Principaux documents
S527785
N,N'-METHYLENEBIS(2-CARBAMOYLETHYL) BIS(METHANESULFONATE)
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H18N2O8S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
346.38
Numéro MDL:
Autres remarques