Principaux documents
S527661
3-(2-CHLOROPHENYL)-5-METHYL-4-ISOXAZOLECARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H8ClNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.644
Numéro MDL:
Autres remarques