Principaux documents
S518948
ETHYL BETA-CYANO-2,4-DIMETHYL-ALPHA-HYDROXYCINNAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H15NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.281
Numéro MDL:
Autres remarques