Principaux documents
S518891
5,5-DIETHYL-1,3-DIPHENYL-2-IMINOBARBITURIC ACID
AldrichCPR
S518891-250MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S518891-250MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C20H21N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
335.409
Numéro MDL:
261,00 $