Principaux documents
S518085
ASPARTIC ACID, DISODIUM SALT
AldrichCPR
S518085-250MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S518085-250MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C4H5NNa2O4
Poids moléculaire :
177.068
Numéro MDL:
261,00 $