Principaux documents
S51676
3-METHYL-1H-PYRROLE-2,4-DICARBOXYLIC ACID 2-BENZYL ESTER 4-ETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H17NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.318
Numéro MDL:
Autres remarques