Principaux documents
S504246
5-CHLORO-N,N-DIMETHYL-O-TOLUIDINE
AldrichCPR
S504246-1G
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S504246-1G
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C9H12ClN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.656
Numéro MDL:
37,90 $