Principaux documents
S503398
1-NAPHTHALENEACETIC ACID (5-INDANYLMETHYLENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
S503398-250MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S503398-250MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C22H20N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
328.418
Numéro MDL:
146,00 $