Principaux documents
S496030
2-METHYL-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(3-M-TOLYL-THIOUREIDO)-ETHYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
25MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C18H18Cl3N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
430.787
Numéro MDL:
37,90 $