Principaux documents
S49167
4-METHYL-N-(2-((4-NITRO-BENZYLIDENE)-AMINO)-PHENYL)-BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H17N3O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
395.44
Numéro MDL:
Autres remarques