Principaux documents
S489557
1-MORPHOLIN-4-YL-3-(3-TRIFLUOROMETHYL-PHENYL)-UREA
AldrichCPR
25MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C12H14F3N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
289.259
Numéro MDL:
37,90 $