Principaux documents
S488186
1-(4-METHYL-PIPERAZIN-1-YL)-3-(3-TRIFLUOROMETHYL-PHENYL)-UREA
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H17F3N4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.302
Numéro MDL:
Autres remarques