Principaux documents
S482412
4-(BENZOTHIAZOL-2-YLSULFANYLMETHYL)-2,6-DI-TERT-BUTYL-PHENOL
AldrichCPR
25MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C22H27NOS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
385.595
Numéro MDL:
37,90 $