Principaux documents
S480231
N-(4-AMINO-9,10-DIOXO-9,10-DIHYDRO-ANTHRACEN-1-YL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H12N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.286
Numéro MDL:
Autres remarques