Key Documents
S469793
6,6'-DICHLORO-4,4'-DIMETHYL-(2,2')BI(BENZO(B)THIOPHENYLIDENE)-3,3'-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H10Cl2O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
393.313
Numéro MDL:
Autres remarques