Principaux documents
S46818
2,3,4,5,6-PENTAHYDROXY-HEXANOIC ACID PHENYLAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H17NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.272
Numéro MDL:
Autres remarques