Principaux documents
S463612
TETRAETHYL 1,2-BIS(2-AMINO-5-METHYLPHENOXY)ETHANE-N,N,N',N'-TETRAACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C32H44N2O10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
616.715
Numéro MDL:
Autres remarques