Principaux documents
S463116
9-CYCLOHEXYLBICYCLO(3.3.1)NONAN-9-OL
AldrichCPR
S463116-250MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S463116-250MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C15H26O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.374
Numéro MDL:
37,90 $