Principaux documents
S460761
3-METHOXY-ALPHA-METHYLBENZYL ALCOHOL
AldrichCPR
S460761-50MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S460761-50MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C9H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.195
Numéro MDL:
146,00 $