Principaux documents
S458872
1-PHENYL-1-PENTANOL
AldrichCPR
S458872-100MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S458872-100MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C11H16O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.25
Numéro MDL:
261,00 $