Principaux documents
S454583
1,2,3-CYCLOHEXANETRIONE-1,3-DIOXIME
AldrichCPR
S454583-250MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S454583-250MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H8N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.142
Numéro MDL:
261,00 $