Principaux documents
S452882
CACOTHELINE
AldrichCPR
S452882-250MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S452882-250MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C21H21N3O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
427.417
Numéro MDL:
146,00 $