Principaux documents
S452157
2,2-PR,4,4-PR,6,6-PR-HEXAMETHYL-BENZOPHENONE
AldrichCPR
S452157-250MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S452157-250MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C19H22O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.387
Numéro MDL:
261,00 $