Principaux documents
S450464
1-(4-METHOXYPHENYL)-1-CYCLOPROPANECARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H12O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.216
Numéro MDL:
Autres remarques