Principaux documents
S449989
2,6-DIMETHYL-4-NITROSOPHENOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H9NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.166
Numéro MDL:
Le produit S449989 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique