Principaux documents
S44904
2,2,2-TRICHLORO-1-[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL]ETHYLCARBONIMIDIC DICHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H8Cl5NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
383.51
Numéro MDL:
Autres remarques