Principaux documents
S448745
3-ETHOXYPROPIONIC ACID
AldrichCPR
S448745-1G
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S448745-1G
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C5H10O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.134
Numéro MDL:
261,00 $