Principaux documents
S448346
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,-HEXADECAFLUORONONANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H2F16O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
446.089
Numéro MDL:
Autres remarques