Principaux documents
S447986
CHOLESTERYL 2,4-DICHLOROBENZOATE
AldrichCPR
S447986-50MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S447986-50MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C34H48Cl2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
559.666
Numéro MDL:
146,00 $