Documents
S44599
3-({2-[(4-CHLOROPHENYL)SULFONYL]ETHYL}SULFONYL)-N-(6-{[3-({2-[(4-CHLOROPHENYL)SULFONYL]ETHYL}SULFONYL)PROPANOYL]AMINO}HEXYL)PROPANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H38Cl2N2O10S4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
761.784
Numéro MDL:
Autres remarques