Principaux documents
S44432
N-[(Z)-(TERT-BUTYLAMINO)(4-METHYLPHENYL)-LAMBDA(4)-SULFANYLIDENE]BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H22N2O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
350.505
Numéro MDL:
Autres remarques