Principaux documents
S443034
METHYL 2,4,6-TRIHYDROXYBENZOATE
AldrichCPR
S443034-1G
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S443034-1G
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C8H8O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.15
Numéro MDL:
261,00 $