Principaux documents
S442429
DIBENZYLDIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE MONOHYDRATE
AldrichCPR
S442429-1G
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S442429-1G
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C16H22ClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.813
Numéro MDL:
261,00 $