Principaux documents
S436712
TETRAHYDRO-2-PYRIMIDONE
AldrichCPR
S436712-1G
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S436712-1G
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C4H8N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.121
Numéro MDL:
261,00 $