Principaux documents
S433934
4-CHLORO-2-PHENYL-6-QUINOLINESULFONYL FLUORIDE
AldrichCPR
S433934-1G
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S433934-1G
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C15H9ClFNO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
321.76
Numéro MDL:
37,90 $