Principaux documents
S431141
1-ETHYL 5-METHYL 2-ACETYL-2-(2-CYANOETHYL)-GLUTARATE
AldrichCPR
S431141-1G
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S431141-1G
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C13H19NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.3
Numéro MDL:
37,90 $