Principaux documents
S428655
CHLORANILIC ACID, BARIUM SALT
AldrichCPR
S428655-1G
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S428655-1G
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6BaCl2O4
Poids moléculaire :
344.3
Numéro MDL:
146,00 $