Principaux documents
S426377
6-(PYRROLIDINOMETHYL)-KOJIC ACID HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H16ClNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.707
Numéro MDL:
Autres remarques