Principaux documents
S421081
3-(DIETHYLAMINO)-PROPYL 3-METHYL-2-(ORTHO-TOLYL)-VALERATE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H34ClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
355.952
Numéro MDL:
Autres remarques