Principaux documents
S417815
PENTAERYTHRITYL TETRAIODIDE
AldrichCPR
S417815-1G
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S417815-1G
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C5H8I4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
575.737
Numéro MDL:
261,00 $