Principaux documents
S416703
N-BENZYL-N-ETHYL-META-TOLUIDINE
AldrichCPR
S416703-1G
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S416703-1G
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C16H19N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.337
Numéro MDL:
37,90 $